Learn More
Agua sin ARNasa/ADNasa, MP Biomedicals™, 500 ml
Código de producto. 15722432 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
Nombre de nota Not DEPC-treated.
CAS 7732-18-5
Color Incolora
Fórmula molecular H2O
Sinónimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC oxidano
Peso molecular (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formula Weight (peso de la fórmula) 18.02
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido