Learn More
MP Biomedicals™ Descontaminante RNase-Erase™
RNase Erase™ elimina la contaminación por ARNasa de vidrio, plástico, pipetas y equipos que deben estar libres de ARNasa.
158.00€
Productos 1
Código de producto Marca Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Precio Cantidad y disponibilidad  
11421722
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals™
04821682
250 mL Frasco con pulverizador
158.00€
250 ml
Descripción
Descripción
Elimina la necesidad de calentar el instrumental de vidrio o de usar DEPC.
  • No deja residuos que puedan inhibir las reacciones enzimáticas.
  • Se suministra como fórmula lista para usar.