Learn More
Macherey-Nagel™ Lyophilized RNase A
Intended primarily for use with NucleoSpin™ and NucleoBond™ kits. Macherey-Nagel™ RNase A is a freeze-dried enzyme sourced from bovine pancreas. It has RNase activity of 120 U/mg. Available in 50 mg and 100 mg packs.
63.05€ - 102.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Kits NucleoSpin™ y NucleoBond™ |
Tampón de almacenamiento | A1/S1/S1-EF/RES/RESEF /RES-BAC |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente (entre 18 y 25 °C) durante al menos 1 año |
Fuente | Páncreas bovino |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10174711
|
Macherey-Nagel™
740505.50 |
50mg |
63.05€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10546881
|
Macherey-Nagel™
740505 |
100 mg |
102.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ribonuclease (RNase) is an enzyme that catalyzes the degradation of RNA into smaller components. RNase A is one of the hardiest enzymes in common laboratory usage. It is specific for single-stranded RNAs, cleaving the 3'-end of unpaired C and U residues, and ultimately forming a 3'-phosphorylated product via a 2',3'-cyclic monophosphate intermediate. It does not require any cofactors for its activity.
- CAS: 9001-99-4
- For research purposes only
- For use, dissolve in water or resuspension buffer
- Dissolved in water, it can be stored at 4°C for up to 3 months (in smaller aliquots, at -20°C, for longer)
- Dissolved in resuspension buffer A1 / S1 / S1-EF / RES / RESEF / RES-BAC, it can be stored at 4°C for up to 6 months
Especificaciones
Blanco | |
A1/S1/S1-EF/RES/RESEF /RES-BAC |
|
Páncreas bovino | |
Liofilizado |
Kits NucleoSpin™ y NucleoBond™ | |
Almacenar a temperatura ambiente (entre 18 y 25 °C) durante al menos 1 año | |
Ribonucleasa A |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.