Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rosa de Bengala, 85 %, puro, de gran pureza, tinción biológica
Código de producto. 13408438 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019.644 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-69-9
Fórmula molecular C20H4Cl4I4Na2O5
Peso molecular (g/mol) 1019.644
Número MDL MFCD00005043
Clave InChI DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 87244310
Nombre IUPAC sodio;4,5,6,7-tetracloro-3',6'-dihidroxi-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rose Bengal
Índice de absorción 1.21 to 1.95
Contenido de tinte 80% min.
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Información de solubilidad Solubility in water: soluble (36%).
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 540 to 550nm (in water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1017.65
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Porcentaje de pureza 85%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Rojo de Burdeos a marrón-rojo
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación >92°C
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • Rose Bengal
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.