Learn More
IKA™ Junta de reborde del rotavapor
Para su uso con los rotavapores RV 10.8001.
Marca:  IKA™ 0003907000
Código de producto. 11963817
  • 153.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Fabricados con un compuesto de PTFE
  • Con un resorte de acero inoxidable integrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Lengüeta de sellado
Lengüeta de sellado de evaporadores giratorios
Resorte de acero inoxidable
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Rotavapores RV 10.8001
1 Paq.