Learn More
Edwards Vacuum™ Bombas de vacío de paletas giratorias
Ofrecen una excelente presión de vacío máximo, velocidades de bombeo elevadas y capacidades de manipulación de vapor superiores con un funcionamiento silencioso. Las bombas de vacío de paletas giratorias Edwards™ presentan un selector de modo exclusivo que activa las aplicaciones de alto vacío o de alto rendimiento.
9740.00€
Especificaciones
Nivel de ruido 48 dB(A)
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 225mm
Presión máxima 3,0 x 10-2 mbar
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Modelo Tensión Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Tensión Precio Cantidad y disponibilidad  
10015450
Ver productos accesorios Ver documentos
Edwards Vacuum™
A65201903
RV3 110 a 120/230 V
9740.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Frecuencia dual: 110-120V or 230V, 50/60Hz
  • Muy silenciosas: la presión acústica a 1m es de 48dB(A)
  • Diseño resistente: manipulación mejorada del vapor de agua, 290g/h a presiones de vapor de hasta 80mbar
  • Válvula de entrada integrada: la válvula de cierre de acción rápida evita la aspiración de aceite en caso de corte de corriente
  • Accesorios disponibles: boquilla de escape y cable de alimentación
  • Aplicaciones:instrumentos analíticos; equipos criogénicos; hornos; deposición de capa fina; física de alta energía; estufas de vacío; evaporación; evaporadores giratorios; liofilización; fuerzas centrífugas; formación de vacío; aparatos de destilación/extracción; filtración; campanas extractoras/cajas de guantes; impregnación; sistemas de alto vacío auxiliares.
Especificaciones
Especificaciones
48 dB(A)
50/60 Hz
3,0 x 10-2 mbar
40 °C
225mm