Learn More
Testo™ Termohigrómetro compacto con pantalla giratoria
Marca: Testo™ 0560 6053
115.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Termohigrómetro compacto | |
3 pilas AAA | |
Medición de la humedad del aire y la temperatura del aire, así como cálculos de la temperatura del punto de condensación; idóneo para mediciones de conductos |
De 0 °C a 50 °C | |
Pantalla digital giratoria | |
testo 605-H1, 3 pilas AAA, pinza de sujeción |