Learn More
Heidolph™ Unidades de bombeo Rotavac Vario
Para uso con Hei-VAP Value y Hei-VAP Advantage. La unidad de bombeo Heidolph™ Rotavac Vario es una unidad de bombeo independiente completamente controlable que incluye controlador de vacío.
Marca: Heidolph™ 591-00142-00
4263.02 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bomba de diafragma de tres etapas fabricada con material resistente a productos químicos
- Alta capacidad de succión de 1,7 m3/h para ofrecer la evacuación más rápida
- Alcanza un vacío máximo de 5 mbar
- El control preciso del vacío evita los choques y elimina la formación de espuma en la solución de evaporación
- Se puede combinar con un condensador
Especificaciones
263 x 193 x 299 mm | |
6 kg | |
Unidad de bombeo | |
IP65 |