Learn More
BUCHI Rotavapor R-100 Vertical Condenser Glass Assembly
Vertical Condenser Glass Assembly for Rotavapor R-100, 1500 cm2. For standard distillations, used with recirculating chiller or tap water. Includes a 1 liter receiving flask, required tubing, and a ball joint clamp.
1733.62€
Especificaciones
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Tipo | Vertical Condensor |
Para utilizar con (equipo) | Rotavapor R-100, R-3 |
Incluye | Receiving Flask (1 L), Tubing, and a Ball Joint Clamp |
Volumen (métrico) | 1000 mL |
Código de producto | Marca | Material (recubrimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (recubrimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12628979
|
BUCHI
11057057 |
P+G Safety Coating |
1733.62€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Includes receiving flask (1 L), tubing, and a ball joint clamp
- Does NOT include an evaporating flask, vacuum seal, vapor duct, or condenser holder
- For use with Rotavapor R-100, R-3
Especificaciones
Borosilicate Glass (3.3) | |
Rotavapor R-100, R-3 | |
1000 mL |
Vertical Condensor | |
Receiving Flask (1 L), Tubing, and a Ball Joint Clamp |