Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-30x2
Rotor de aluminio anodizado con tapa QuickLock™ hermética a los aerosoles.
Marca:  Eppendorf™ 5895155006
1089.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15883202
  • 1105.00€ / cada uno
Descripción
  • Tapa QuickLock™
  • Hermético a los aerosoles para una centrifugación segura de muestras peligrosas
  • Fabricado en aluminio anodizado para ofrecer alta resistencia química
  • Rotor y tapa esterilizables en autoclave (121°C, 20 min)
  • Adecuado para la centrífuga 5910R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
30 x 1,5/2,0 ml
Centrífuga 5910R
Antiaerosol
13.700 rpm
30
Certificados
Ver productos accesorios