Learn More
Corning™ Rotor para minimicrocentrífuga LSE™
Rotor Corning™ para minimicrocentrífuga Corning™ 6770
29.60€ - 51.50€
Especificaciones
Tipo | Rotor |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Microcentrífuga Mini Corning™ 6770 |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15820982
|
Corning™
6770-RTS |
4 tubos de 8 tiras |
29.60€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15810982
|
Corning™
6770-RT |
8 x 1,5/2,0 ml |
51.50€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Rotor Corning™ para minimicrocentrífuga Corning™ 6770
Especificaciones
Rotor | |
Microcentrífuga Mini Corning™ 6770 |