Learn More
Eppendorf™ Rotor para centrífuga 5920 R
Rotor Eppendorf para centrífuga 5920 R-precision en centrifugación refrigerada de gran capacidad. Adapte sus experimentos con capacidades y velocidades variadas. Complemente con cestillos y adaptadores versátiles para un procesamiento eficiente de las muestras. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento, lo que garantiza la precisión y la reproducibilidad.
Marca: Eppendorf™ 5895190006
4098.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- La amplia gama de adaptadores permite una gran versatilidad para tubos y matraces de 0,2 ml a 750 ml y placas
- El diseño de cubo universal admite placas y tubos
- Existen tapones herméticos a los aerosoles QuickLock para centrifugar con seguridad muestras peligrosas
- Los cubos, tapones y adaptadores son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Rotor | |
4.402 x g | |
Centrífuga 5920 R | |
Esterilizable en autoclave |
4 x 750 mL | |
4.250 rpm | |
Cestillos universales | |
S-4xUniversal-Large |