Learn More
Grant Instruments™ Rotor para centrífugas de sobremesa compactas de la serie PCV
Se adapta a las centrífugas de sobremesa PCV-2400 Combi-Spin y PVC6400 Multi-Spin. Rotor de Grant Instruments™ para centrífugas de sobremesa compactas de la serie PCV que proporcionan versatilidad con rotores intercambiables para varios tamaños de microtubos.
Marca:  Grant Instruments™ PR2-05
46.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11451028
  • 49.65€ / cada uno
Descripción
  • PR2-05: Rotor de centrífuga intercambiable para 8 microtubos de 1,5/2,0 ml y 8 de 0,5 ml (opcional)
  • PR2-05-02 : Rotor de centrífuga intercambiable para 6 microtubos de 1,5/2,0 ml y 6 de 0,2 ml (opcional)
  • PSR-16: Rotor de centrífuga intercambiable para 2 tiras de microtubos de 0,2 ml de 8 pocillos (opcional)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
8 microtubos de 1,5/ 2,0 ml más 8 microtubos de 0,5 ml
16