Learn More
IKA™ Soporte de matraz de fondo redondo
Compatible con varios agitadores IKA.
182.00€ - 365.00€
Especificaciones
Incluye | Sin mango |
---|---|
Forma | Fondo redondo |
Temperatura (métrico) | 180 °C |
Tipo | Soporte de matraz |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15188449
|
IKA™
0025000634 |
100 ml |
182.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15254037
|
IKA™
0025000833 |
1000 ml |
265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15375051
|
IKA™
0025000834 |
2000 ml |
365.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fondo cilíndrico redondo/hueco
- Aluminio anodizado
Especificaciones
Sin mango | |
Fondo redondo | |
180 °C | |
Soporte de matraz |