Learn More
IKA™ Inserto de matraz de fondo redondo
Inserto de matraz con fondo redondo de aluminio anodizado
87.50€ - 155.00€
Especificaciones
Forma Fondo redondo
Temperatura (métrico) 180 °C
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15224007
Ver documentos
IKA™
0025000637
25 ml
87.50€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
15178449
Ver documentos Detalles de la promoción
IKA™
0025000638
50 ml
101.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15213305
Ver documentos
IKA™
0025000636
10 ml
87.50€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15214037
Ver documentos
IKA™
0025000641
100 ml
87.50€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
15284037
Ver documentos
IKA™
0025000644
500 ml
155.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fondo redondo
  • Fabricación en aluminio anodizado
  • Resistente a la temperatura.
Especificaciones
Especificaciones
Fondo redondo
180 °C