Learn More
Greiner Bio-One Tubos de ensayo de polipropileno con fondo redondo para caja de almacenamiento
GREENER_CHOICE
Para su uso con los sistemas de gradillas de microtubos.
90.13€ - 270.40€
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1,2 ml
Longitud (métrico) 44 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con Sistema de gradillas de microtubos; almacenamiento de muestras químicas y biológicas
Diámetro (métrico) 8,5 mm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de diseño Tipo de tapón Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de diseño Tipo de tapón Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10529062
Ver documentos
Greiner Bio-One
102201
Tubo individual Sin tapón No estériles
90.13€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Añadir a la cesta
10629211
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Greiner Bio-One
102270
Tira de 8 tubos Tira de 8 tapones No estériles
270.40€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Polypropylene Test Tubes display high thermal, mechanical and chemical resistance. It is therefore recommended for the storage of chemical and biological samples
  • Volume: 1.2mL
  • Dia. x H: 8.5 x 44mm
  • Available with or without
Especificaciones
Especificaciones
1,2 ml
Polipropileno
8,5 mm
44 mm
Sistema de gradillas de microtubos; almacenamiento de muestras químicas y biológicas
Tubo de ensayo