Learn More
SCAT Bidones redondos
Los recipientes redondos SCAT son perfectos para la recogida y eliminación de pequeñas cantidades de disolventes debido a sus dimensiones compactas. Se pueden colocar fácilmente varios recipientes redondos SCAT en el sistema de HPLC. Asimismo, están equipados con SCAT SafeyWasteCaps o el concentrador de residuos universal SCAT Jan.
Marca:  SCAT 107706
165.35 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10323490
  • 210.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Descripción
  • Fabricados en HDPE o PP robustos y, por tanto, resistentes a todos los disolventes utilizados habitualmente en el laboratorio
  • Disponibles con las roscas comunes S65, S70/71 y B83
  • Las capacidades de llenado van desde el volumen muy compacto de 2 l a 4 l, 10 l, 25 l, 50 l y 60 l para la recogida de disolventes voluminosos.
Muchas características individuales, como asas de transporte, asas o básculas de medición, que garantizan la manipulación segura de las sustancias peligrosas
Los recipientes redondos SCAT son una alternativa o un complemento perfectos para los recipientes SCAT convencionales con el fin de permitir una separación física de los disolventes y evitar la mezcla de líquidos peligrosos.
Especificaciones
Especificaciones
10 L
Blanco (translúcido)
250 x 250 x 390 mm
Asas de transporte, esterilizables en autoclave
Contenedor
B83
Recipiente redondo de 10 l, B83, PP, con asas de transporte, dimensiones (An x Al x Pr): 250 x 390 x 250 mm, esterilizable en autoclave
No
PP
redondo