Learn More
Fisherbrand™ Frascos transparentes de boca ancha estándar con tapón de espuma de polipropileno PE y PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3785 ml
Tamaño del tapón:
48-400
58-400
63-400
70-400
83-400
89-400
Cantidad:
12/Cs.
24/caja
4/caja
6/Cs.
Descripción
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
Botellas de vidrio sódico, recipientes de boca ancha
• Perfectas para almacenar polvos secos
• Botellas de boca ancha para acceder al contenido y retirarlo fácilmente
• Disponibles en color ámbar y transparente
• Los recipientes y las tapas autolimpiables se limpian de partículas visibles con agua desionizada. Esta característica no está certificada; no se adjunta documentación sobre la misma.
• Los recipientes con certificación de limpieza se limpian según las directrices EPA referentes a compuestos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales. Se adjunta un certificado de análisis con cada lote.
• Las botellas con recubrimiento Seguridad son ideales para aplicaciones muestreo en campo. El revestimiento resistente reduce la posibilidad de rotura en el caso de que el contenedor se caiga. Si la botella se rompen, el revestimiento asegura el contenido, el suficiente tiempo para su vaciado.
• Perfectas para almacenar polvos secos
• Botellas de boca ancha para acceder al contenido y retirarlo fácilmente
• Disponibles en color ámbar y transparente
• Los recipientes y las tapas autolimpiables se limpian de partículas visibles con agua desionizada. Esta característica no está certificada; no se adjunta documentación sobre la misma.
• Los recipientes con certificación de limpieza se limpian según las directrices EPA referentes a compuestos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales. Se adjunta un certificado de análisis con cada lote.
• Las botellas con recubrimiento Seguridad son ideales para aplicaciones muestreo en campo. El revestimiento resistente reduce la posibilidad de rotura en el caso de que el contenedor se caiga. Si la botella se rompen, el revestimiento asegura el contenido, el suficiente tiempo para su vaciado.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 250 ml |
Capacidad (imperial) | 8 oz |
Color | Transparente |
Material | De cristal |
Cantidad | 24/caja |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | PE Foam/PTFE |
Acabado del cuello | 58-400 |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |