Learn More
Buerkle™ Cuba redonda
Cuba para todos los usos, con borde resistente y asas de transporte prácticas para un transporte seguro. Puede enviarse una tapa para cada cuba.
Marca:  Buerkle™ 3482-0050
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10356612
  • 108.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 04-06-2025
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Descripción
Descripción
  • Cuba de HDPE
  • Resistente a la temperatura de -30 °C a +70 °C
  • Adecuado para alimentos
  • Alto nivel de resistencia química
Especificaciones
Especificaciones
Cuba
Polietileno de alta densidad (HPDE)
370 mm
555 mm
Redondo
50 L
330 mm
Aptos para su uso con productos alimenticios
1 unidad
De -30 °C a +70 °C
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.