Learn More
MP Biomedicals™ Medio RPMI 1640
Código de producto. p-4474858 Tienda MP Biomedicals Productos
Desde 6,9 hasta 7,2, De 15° a 30 °C, 500 ml
Click to view available options
pH:
6.9 to 7.4
Desde 6,9 hasta 7,2
Contenido y almacenamiento:
4°C
De 15° a 30 °C
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Medios enriquecidos de uso general con multitud de aplicaciones para una amplia gama de células de mamíferos, incluido el mieloma humano, el hibridoma de ratón, los leucocitos humanos y los linfocitos B y T
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medio RPMI 1640
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 500 mL
pH Desde 6,9 hasta 7,2
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Título del producto
MP Biomedicals™ Medio RPMI 1640 >