Learn More
IKA™ Placa calefactora de agitación magnética RT 10
Agitador magnético con placa calefactora digital de 10 posiciones para calentamiento y agitación síncronos. El agitador magnético digital de acero inoxidable IKA™ proporciona una agitación silenciosa y uniforme en todas las posiciones.
4000.00€
Especificaciones
Velocidad | De 0 a 1000 rpm |
---|---|
Control de velocidad | Pasos de 10 rpm |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 40 °C |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13410557
![]() |
IKA™
0003691100 |
UE |
4000.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- La velocidad permanece constante, incluso si cambia la carga.
- Distribución homogénea de la temperatura a través de la placa calefactora.
- Funcionamiento de marcha atrás ajustable
- Modo Eco para un calentamiento reducido de la superficie
- Usar bobinas magnéticas libres
- Pantalla de código de errores
- Teclado táctil fácil de usar
- Aptos para funcionamiento continuo
- Intervalo de velocidad: De 0 a 1000 rpm
Especificaciones
De 0 a 1000 rpm | |
Pasos de 10 rpm | |
De 5 °C a 40 °C |