Learn More
Fisherbrand™ Adaptadores para crisoles de filtro de cono de caucho
Los adaptadores para crisoles de filtro de cono de caucho Fisherbrand™ facilitan la colocación segura de los crisoles de filtro en un embudo.
53.00€ - 120.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Crisoles de filtro |
---|---|
Material | Caucho |
Tipo de producto | Cono |
Cantidad | 10Pack |
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del cono | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12388845
|
Fisherbrand™
CC/2 |
27 mm de D.I. en el extremo grande; 18 mm de D.I. en el extremo pequeño | 25mm |
67.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12308855
|
Fisherbrand™
CC/3 |
34mm de D.I. en el extremo grande; 23mm de D.I. en el extremo pequeño | 30mm |
117.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12328855
|
Fisherbrand™
CC/4 |
40mm de D.I. en el extremo grande; 27mm de D.I. en el extremo pequeño | 35mm |
120.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 05-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12338855
|
Fisherbrand™
CWF-820-070L |
50mm de D.I. en el extremo grande; 30mm de D.I. en el extremo pequeño | 50mm |
74.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12318855
|
Fisherbrand™
CWF-820-050R |
40mm de D.I. en el extremo grande; 25mm de D.I. en el extremo pequeño | 45mm |
53.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12348855
|
Fisherbrand™
CWF-820-090F |
60mm de D.I. en el extremo grande; 40mm de D.I. en el extremo pequeño | 55mm |
80.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 25-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Crisoles de filtro | |
Caucho | |
Cono | |
10Pack |