Learn More
Rubidio, 99,75 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4412893
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-17-7
Fórmula molecular Rb
Peso molecular (g/mol) 85.47
Número MDL MFCD00134055
Clave InChI IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
Nombre IUPAC rubidio
SMILES [Rb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium
Color Plata
Aspecto Silver-colored solid
Densidad 1.532g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.75% (Metals basis)
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Formulario Sólido