Learn More
Rubidio, 99,75 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Rubidium |
Color | Plata |
Aspecto | Silver-colored solid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.75% (Metals basis) |
Cantidad | 25 g |
Olor | Odorless |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Rubidio, 99,75 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido