Learn More
Bromuro de rubidio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490310
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 7789-39-1 | BrRb | 165.37 g/mol
Rubidium bromide is used in infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-39-1
Fórmula molecular BrRb
Peso molecular (g/mol) 165.37
Número MDL MFCD00011186
Clave InChI JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rubidium bromide, rubidium bromide rbbr, unii-33cm31xvqq, rubidium 1+ bromide, rubidium 1+ ion bromide, 33cm31xvqq, rubidium-bromid, rbbr, br.rb, rubidium i bromide
PubChem CID 4670918
Nombre IUPAC tubidio(1+);bromuro
SMILES [Br-].[Rb+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1340°C
Nombre del producto químico o material Rubidium bromide
Punto de fusión 693°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,8283
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.38
Porcentaje de pureza 99.8%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.553
Sensibilidad Hygroscopic