Learn More
Carbonato de rubidio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443047
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 584-09-8 | CO3Rb2 | 230.94 g/mol
Rubidium carbonate is used as a raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of special glass, for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters. It is also used as a part of a catalyst for preparing short-chain alcohols from feed gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de rubidio se utiliza como materia prima para la preparación de metal de rubidio y varias sales de rubidio, para la fabricación de vidrio especial, para la fabricación de microcélulas de alta densidad de energía y contadores de centelleo de cristal. También se utiliza como parte de un catalizador para preparar alcoholes de cadena corta a partir de gas de alimentación.
Solubilidad
Soluble en agua 4500 g/l a 20 °C.
Notas
Higroscópico. Almacenar bajo gas inerte seco. Almacenar lejos de bases, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-09-8
Fórmula molecular CO3Rb2
Peso molecular (g/mol) 230.94
Número MDL MFCD00011188
Clave InChI WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo rubidium carbonate, dirubidium carbonate, carbonic acid dirubidium salt, carbonic acid, dirubidium salt, dirubidium monocarbonate, rubidium 1+ carbonate, dirubidium 1+ ion carbonate, potassium carbonate anhydrous, rubidiumcarbonate
PubChem CID 11431
SMILES [Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium carbonate
Punto de fusión 837°C
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Rb2CO3
Información de solubilidad Soluble in water4500g/L @20°C.
Nombre IUPAC rubidio(1+);carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.95
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Sensibilidad Very Hygroscopic