Learn More
Cloruro de rubidio, +99,8 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11984191 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 GR
50 g
CAS: 7791-11-9 | ClRb | 120.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-11-9
Formula molecolare ClRb
Molecular Weight (g/mol) 120.92
Numero MDL MFCD00011187
InChI Key FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Rb+]
Especificaciones
Punti di ebollizione 1390.0°C
Materiale o nome chimico Rubidium chloride
Punto di fusione 718.0°C
Colore Blanco
Forma fisica Crystals
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99.8+%
Formula lineare RbCl
Indice di Merck 15,8417
Informazioni di solubilità Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
IUPAC Name cloruro de rubidio(1+)
Peso formulazione 120.92
Percent Purity ≥99.8%
Grado base de trazas de metales
Imballaggio Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Rubidium chloride