Learn More
Cloruro de rubidio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
50 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-11-9
Fórmula molecular ClRb
Peso molecular (g/mol) 120.92
Número MDL MFCD00011187
Clave InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
SMILES [Cl-].[Rb+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1390.0°C
Nombre del producto químico o material Rubidium chloride
Punto de fusión 718.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo y trozos
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 28.9 to 30.1% (Cl) (Argentometry)
Fórmula lineal RbCl
Índice Merck 15,8417
Información de solubilidad Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water, practically insoluble in alcohols
Nombre IUPAC rubidio(1+);cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.92
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Rubidium chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de rubidio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals >