Learn More
Cloruro de rubidio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Punto de ebullición | 1390.0°C |
Nombre del producto químico o material | Rubidium chloride |
Punto de fusión | 718.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | RbCl |
Índice Merck | 15, 8417 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 910g/L (20 c). Other solubilities: 1g/0.7mL boiling water,practically insoluble in alcohols |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Rubidium chloride
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction