Learn More
Fluoruro de rubidio, 99,1 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402877
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS: 13446-74-7 | FRb | 104.466 g/mol
It is used as raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of catalyst and for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-74-7
Fórmula molecular FRb
Peso molecular (g/mol) 104.466
Número MDL MFCD00011191
Clave InChI AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbf
PubChem CID 83473
Nombre IUPAC rubidio(1+);fluoruro
SMILES [F-].[Rb+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium fluoride
Punto de fusión 795°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal RbF
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble in water. (1306g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.47
Porcentaje de pureza 99.1%
Índice de refracción 1.398
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.557 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rubidium fluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Rubidium fluoride