Learn More
Hidrato de fluoruro de rubidio, 99 %, Thermo Scientific™
33.15€ - 143.00€
CAS 16422-67-6
Fórmula molecular FH2ORb
Peso molecular (g/mol) 122.481
Número MDL MFCD00149834
Clave InChI CTSZMVONLYPOKW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo rubidium fluoride hydrate, f.rb.h2o, acmc-1c7r7, rubidium fluoride,hydrate 8ci, rubidium fluoride-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate fluoride
PubChem CID 57370370
Nombre IUPAC rubidio(1+);fluoruro;hidrato
SMILES O.[F-].[Rb+]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11482868
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16846.09
10 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11492868
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16846.18
50 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Materia prima utilizada en la preparación de metal de rubidio.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
Especificaciones
16422-67-6
122.481
CTSZMVONLYPOKW-UHFFFAOYSA-M
57370370
O.[F-].[Rb+]
FH2ORb
MFCD00149834
rubidium fluoride hydrate, f.rb.h2o, acmc-1c7r7, rubidium fluoride,hydrate 8ci, rubidium fluoride-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate fluoride
rubidio(1+);fluoruro;hidrato
Especificaciones
Rubidium fluoride hydrate
FH2ORb
UN3288
Soluble in water.
O.[F-].[Rb+]
122.481
104.47 (Anhydrous)
Odorless
16422-67-6
MFCD00149834
rubidium fluoride hydrate, f.rb.h2o, acmc-1c7r7, rubidium fluoride,hydrate 8ci, rubidium fluoride-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate fluoride
CTSZMVONLYPOKW-UHFFFAOYSA-M
rubidio(1+);fluoruro;hidrato
57370370
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H311-H331-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H311-H315-H319-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-603-2
missing translation for 'rtecsNumber' : VL8740000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes