Learn More
Hexafluoroarsenato de rubidio(V), 98 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11308328
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43023-95-6
Fórmula molecular AsF6Rb
Peso molecular (g/mol) 274.38
Número MDL MFCD00042537
Clave InChI FDUSNUSHTOTAKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rubidium hexafluoroarsenate, acmc-20ajsa, rubidium hexafluoroarsenate v, rubidium hexafluoroarsenate 1-, hexafluoroarsoranuide; rubidium 1+, arsenate 1-,hexafluoro-,rubidium 9ci, arsenate 1-,hexafluoro-, rubidium 9ci, rubidium 1+ hexafluoro-$l^ 5-arsanuide, hexakis fluoranyl arsenic 1-; rubidium 1+, rubidium 1+ ion hexafluoro-??-arsanuide
PubChem CID 14205728
Nombre IUPAC hexafluoroarsénico(1-);rubidio(1+)
SMILES F[As-](F)(F)(F)(F)F.[Rb+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rubidium hexafluoroarsenate(V)
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1557
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.92
Porcentaje de pureza 98%