Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Rush+ Platinum™
Click to view available options
Tinción de lente:
Ahumado
Transparente
Color de marco:
Blanco, azul
Negro
Rojo, negro
Descripción
- Protección superior
- Varillas antideslizantes
- Puente antideslizante ajustable
- Las gafas de seguridad con lentes transparentes son imprescindibles en interiores
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Norma europea EN 166 FT CE: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc. |
Tipo de lente | 2,2 mm, curva 9 |
Anchura (métrico) | 142 mm |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a arañazos |
Descripción | Gafas de seguridad pequeñas Rush+ Small |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuadas para trabajo continuo, resistentes al empañamiento, partículas finas y partículas lanzadas a gran velocidad a altas temperaturas, resistentes a la mayoría de los productos químicos agresivos |
Color de marco | Blanco, azul |
Incluye | Puente ajustable antideslizante |