Learn More
Rutenio, 0,5 % en pastillas de alúmina de 3 mm, Thermo Scientific™
Código de producto. 11354698
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CO o CO2 de H2 por metanación a CH4
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-18-8
Fórmula molecular Ru
Peso molecular (g/mol) 101.07
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nombre IUPAC rutenio
SMILES [Ru]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium
Nombre de nota 0.5% on alumina tablets, 3mm alumina tablets
Forma física Comprimidos
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Insoluble in water.