Learn More
Rutenio, 2 % en sedimentos de alúmina de 3,18 mm, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
122.61€ - 2127.59€
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Ru |
Peso molecular (g/mol) | 101.07 |
Número MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
Clave InChI | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
PubChem CID | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
Nombre IUPAC | rutenio |
SMILES | [Ru] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11415350
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044575.14 |
25 g |
122.61€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11425350
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044575.22 |
100 g |
460.29€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11435350
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044575.36 |
500 g |
2127.59€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
rutenio |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Especificaciones
Ruthenium | |
7440-18-8 | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
rutenio | |
23950 | |
Odorless |
2% on alumina pellets, 3.18mm (0.125 in.) | |
Ru | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-127-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes