Learn More
Rutenio, 4 % en anillos de alúmina de 6,35 mm, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
478.38€ - 2182.86€
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Ru |
Peso molecular (g/mol) | 101.07 |
Número MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
Clave InChI | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
PubChem CID | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
Nombre IUPAC | rutenio |
SMILES | [Ru] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15442017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044593.22 |
100 g |
478.38€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15452017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044593.36 |
500 g |
2182.86€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
rutenio |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Especificaciones
Ruthenium | |
7440-18-8 | |
Ru | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
rutenio | |
23950 |
4% on 6.35mm (0.25 in.) alumina rings | |
Gris-blanco | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
Insoluble in water. | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-127-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes