Learn More
Rutenio, típicamente 5 % en polvo de alúmina, reducido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381818
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Hidrogenación de carbonilos alifáticos y anillos aromáticos, especialmente moléculas voluminosas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-18-8
Fórmula molecular Ru
Peso molecular (g/mol) 101.07
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nombre IUPAC rutenio
SMILES [Ru]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium
Aspecto Dark powder
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Olor Odorless
Formulario Polvo
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.