Learn More
Rutenio, 99,9 %, (base de trazas metálicas), malla -200, polvo, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
145.00€ - 2700.00€
CAS | 7440-18-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Ru |
Peso molecular (g/mol) | 101.07 |
Número MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
Clave InChI | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
PubChem CID | 23950 |
ChEBI | CHEBI:30682 |
Nombre IUPAC | rutenio |
SMILES | [Ru] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10573561
|
Thermo Scientific Acros
198100010 |
1 g | Frasco de vidrio |
145.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10624712
|
Thermo Scientific Acros
198100050 |
5 g | Frasco de vidrio |
613.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10540014
|
Thermo Scientific Acros
198100250 |
25 g | Frasco de vidrio |
2700.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazasIdentificadores de productos químicos
7440-18-8 | |
101.07 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
23950 | |
rutenio |
Ru | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
CHEBI:30682 | |
[Ru] |
Especificaciones
Ruthenium | |
-200 mesh | |
99.90% | |
MFCD00011207 MFCD03458417 | |
on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon | |
[Ru] | |
101.07 | |
CHEBI:30682 | |
Traza de metal |
Gris | |
7440-18-8 | |
Ru | |
15, 8433 | |
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N | |
rutenio | |
23950 | |
101.07 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Sólido inflamable.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- Ruthenium, 99.9%, -200 mesh, powder
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.