Learn More
Cloruro de rutenio(III) hidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ruthenium (III) chloride hydrate |
Punto de fusión | 100°C (decomposition) |
Color | Negro |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 10 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3260 |
Índice Merck | 14,8302 |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.43 (Anhydrous) |