Learn More
Nitrato de nitrosil rutenio(III), en solución acuosa diluida de ácido nítrico, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ruthenium(III) nitrosyl nitrate |
Nombre de nota | In diluted nitric acid |
Color | Marrón a naranja |
Forma física | Solución |
Cantidad | 100 mL |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.09 |
Porcentaje de pureza | 1.5% (Ru) (typically) |
Envase | Frasco de vidrio |
Gravedad específica | 1.07 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ruthenium(III) nitrosyl nitrate, in diluted aq. nitric acid solution
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.