Learn More
Nitrosilsulfato de rutenio(III), Premion™, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345737
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Galvanoplastia, revestimiento
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular [Ru(NO)]2(SO4)3
Número MDL MFCD02684508
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium (III) nitrosylsulfate
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 550.34
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion™