Learn More
Óxido de rutenio(IV), anhidro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489752
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El catalizador de oxígeno más utilizado es el óxido de rutenio(IV). Se aplica como material supercondensador electroquímico y tiene una alta capacidad para almacenar la carga. El RuO2 se utiliza como catalizador en el proceso de Deacon que produce cloro mediante oxidación del cloruro de hidrógeno. Debido a la alta capacidad de transferencia de carga, se utiliza como material activo en supercondensadores. La propiedad de dispersión del RuO2 se utiliza para aumentar la capacitancia de los materiales de electrodos nanocompuestos para supercondensadores. El RuO2 se utiliza ampliamente para el recubrimiento de ánodos de titanio y como catalizador y agente dopante para su uso en la eliminación del sulfuro de hidrógeno de las refinerías de petróleo.
Solubilidad
Insoluble en agua y ácidos. Soluble en álcali fundido.
Notas
Incompatibles con oxidantes, ácidos, agua regia, disolventes orgánicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12036-10-1
Fórmula molecular O2Ru
Peso molecular (g/mol) 133.07
Número MDL MFCD00011210
Clave InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
Nombre IUPAC dioxorrutenio
SMILES O=[Ru]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium (IV) oxide
Punto de fusión 1200°C (sublimation)
Nombre de nota Anhydrous
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1479
Información de solubilidad Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.07
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 6.97
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.