Learn More
Óxido de rutenio(IV), anhidro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El catalizador de oxígeno más utilizado es el óxido de rutenio(IV). Se aplica como material supercondensador electroquímico y tiene una alta capacidad para almacenar la carga. El RuO2 se utiliza como catalizador en el proceso de Deacon que produce cloro mediante oxidación del cloruro de hidrógeno. Debido a la alta capacidad de transferencia de carga, se utiliza como material activo en supercondensadores. La propiedad de dispersión del RuO2 se utiliza para aumentar la capacitancia de los materiales de electrodos nanocompuestos para supercondensadores. El RuO2 se utiliza ampliamente para el recubrimiento de ánodos de titanio y como catalizador y agente dopante para su uso en la eliminación del sulfuro de hidrógeno de las refinerías de petróleo.
Solubilidad
Insoluble en agua y ácidos. Soluble en álcali fundido.
Notas
Incompatibles con oxidantes, ácidos, agua regia, disolventes orgánicos.
El catalizador de oxígeno más utilizado es el óxido de rutenio(IV). Se aplica como material supercondensador electroquímico y tiene una alta capacidad para almacenar la carga. El RuO2 se utiliza como catalizador en el proceso de Deacon que produce cloro mediante oxidación del cloruro de hidrógeno. Debido a la alta capacidad de transferencia de carga, se utiliza como material activo en supercondensadores. La propiedad de dispersión del RuO2 se utiliza para aumentar la capacitancia de los materiales de electrodos nanocompuestos para supercondensadores. El RuO2 se utiliza ampliamente para el recubrimiento de ánodos de titanio y como catalizador y agente dopante para su uso en la eliminación del sulfuro de hidrógeno de las refinerías de petróleo.
Solubilidad
Insoluble en agua y ácidos. Soluble en álcali fundido.
Notas
Incompatibles con oxidantes, ácidos, agua regia, disolventes orgánicos.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ruthenium (IV) oxide |
Punto de fusión | 1200°C (sublimation) |
Nombre de nota | Anhydrous |
Cantidad | 1 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN1479 |
Información de solubilidad | Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.07 |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Olor | Odorless |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.