Learn More
Óxido de rutenio(IV), anhidro, 99,95 % (base metálica), Ru 75,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ruthenium(IV) oxide, anhydrous |
Punto de fusión | 1200° (sublimation) |
Nombre de nota | Ru 75.2% min. |
Color | Negro |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 0.5 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (metals basis) |
Información de solubilidad | Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.07 |
Olor | Odorless |