Learn More
Óxido de rutenio(IV), anhidro, 99,95 % (base metálica), Ru 75,2 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11391838
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
CAS: 12036-10-1 | O2Ru | 133.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12036-10-1
Fórmula molecular O2Ru
Peso molecular (g/mol) 133.07
Número MDL MFCD00011210
Clave InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous
PubChem CID 82848
Nombre IUPAC dioxorrutenio
SMILES O=[Ru]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium(IV) oxide, anhydrous
Punto de fusión 1200° (sublimation)
Nombre de nota Ru 75.2% min.
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water,and acids. Soluble in fused alkali.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.07
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Black powder
Densidad 6.97 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ruthenium(IV) oxide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ruthenium oxide