Learn More
Óxido de rutenio(IV) hidrato, Premion™, 99,99 % (base metálica), Ru 54-60 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325687
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 32740-79-7 | O2Ru | 133.07 g/mol
Chemical catalyst, important material for producing resistance and capacitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32740-79-7
Fórmula molecular O2Ru
Peso molecular (g/mol) 133.07
Número MDL MFCD00149846
Clave InChI WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dioxorrutenio
SMILES O=[Ru]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium (IV) oxide hydrate
Punto de fusión 1200°C (sublimation)
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1479
Información de solubilidad It is soluble in fused alkalis. It is insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.07 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ru 54 to 60%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.