Learn More
Polvo de rutenio, malla - 200, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445995
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
CAS: 7440-18-8 | Ru | 101.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-18-8
Fórmula molecular Ru
Peso molecular (g/mol) 101.07
Número MDL MFCD00011207 MFCD03458417
Clave InChI KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
Nombre IUPAC rutenio
SMILES [Ru]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium powder
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.95%