Learn More
Esponja de rutenio, malla -20, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ruthenium sponge |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3089 |
Cantidad | 50 g |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Tamaño de malla | −20 Mesh |
Olor | Odorless |
Formulario | Esponja |