Learn More
Tetróxido de rutenio, solución en agua al 0,5 %, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10258703 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ruthenium tetroxide
CAS 20427-56-9, 7732-18-5
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 mL
Fórmula molecular O4Ru
Fórmula lineal RuO4
Número MDL MFCD00074857
Índice Merck 15, 8435
Sinónimo ruthenium tetroxide, ruthenium tetraoxide, unii-97e960g9rp, ruthenium viii oxide, ruthenium oxide ruo4, sodium perruthenate, ruthenium oxide ruo4 , t-4, ruo4, 51429-86-8 tri-hydrochloride salt
Clave InChI GJFMDWMEOCWXGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ru](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC tetraoxorutenio
Peso molecular (g/mol) 165.07
PubChem CID 119079
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.07
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5 % (typically)
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1
Densidad 1.0000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Ruthenium tetroxide, 0.5% solution in water