Learn More
IKA™ Evaporador giratorio RV 8 V-C
GREENER_CHOICE
Un evaporador giratorio manual básico para su uso en las industrias química, farmacéutica y biotecnológica.
3908.00€
Especificaciones
Peso (métrico) 15,5 kg
Tensión 100/240 V, tensión CC: 24 V
Capacidad (métrico) 3 l
Velocidad De 5 a 300 min.-1
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente hasta 180 °C
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
15867631
GREENER_CHOICE
Ver documentos
IKA™
0010003485
Enchufe europeo
3908.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para su uso en una gran variedad de campos:
    • Productos químicos
    • Sector farmacéutico
    • Biotecnología
    • Investigación y desarrollo
    • Fabricación
    • Control de calidad
  • Gracias a las guías de vidrio especialmente diseñadas, el condensador vertical con revestimiento hace un uso extremadamente eficiente de la superficie de enfriamiento 1500 cm2.
  • Las pantallas digitales para la velocidad y la temperatura del baño de calentamiento permiten un control óptimo de todos los procesos de destilación.
  • Función de elevación de seguridad integrada en caso de fallo del suministro eléctrico
  • Baño de calentamiento de agua/aceite con asas de transporte
  • Botón de bloqueo para fijar la temperatura del baño de calentamiento
  • Panel de visualización en blanco y negro, claramente legible y con cubierta de vidrio
  • Mecanismo de bloqueo: el indicador rojo muestra la posición desbloqueada del tubo de vapor
  • Elevación manual para una colocación precisa del instrumental de vidrio
  • Ángulo de inmersión ajustable
  • Manejo de elevación manual con una sola mano, adecuado para operadores zurdos y diestros
  • La baja tensión del dispositivo (24 V) garantiza la seguridad del usuario
  • Mecanismo de sujeción de matraces con función de extracción integrada para facilitar el intercambio de matraces de evaporación
  • Poco espacio necesario
  • Compatible con toda la gama de instrumental de vidrio IKA RV 10
Especificaciones
Especificaciones
15,5 kg
3 l
Ambiente hasta 180 °C
CC
50/60 Hz
100/240 V, tensión CC: 24 V
De 5 a 300 min.-1
1500 cm2
510 x 490 x 345 mm